Drukuj
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR310121-1G OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA 812 PLN
APOSOR310121-1G APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Formuła: C₈H₅ClN₂
MW: 164.6 g/mol
Temp. topnienia: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09881194
Numer CAS: 6861-84-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III