Drukuj
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 458 PLN
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formuła: C₅H₄ClN₃O
Temp. topnienia: 243…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258882
Numer CAS: 66346-83-6