Drukuj
4-Chlorosalicylaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR30987-1G OR30987-5G
APOSOR30987-1GEA 110 PLN
APOSOR30987-1G APOSOR30987-5G
4-Chlorosalicylaldehyde
4-Chlorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06252499
Numer CAS: 2420-26-0