Drukuj
3-Fenylopropionian metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR30978-100G OR30978-25G OR30978-500G
APOSOR30978-100GEA 122 PLN
APOSOR30978-100G APOSOR30978-25G APOSOR30978-500G
3-Fenylopropionian metylu 98%
3-Fenylopropionian metylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 236…239 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017209
Numer CAS: 103-25-3