Drukuj
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30970-100G OR30970-25G OR30970-5G
APOSOR30970-100GEA 3770 PLN
APOSOR30970-100G APOSOR30970-25G APOSOR30970-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Gęstość: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059036
Numer CAS: 18471-40-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III