Drukuj
3-Amino-6-methylpyridazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 116 PLN
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Formuła: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Temp. topnienia: 223…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01569899
Numer CAS: 18591-82-7