Drukuj
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30959-1G OR30959-250MG OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA 319 PLN
APOSOR30959-1G APOSOR30959-250MG APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Formuła: C₅H₇N₃O
Temp. topnienia: 119…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234878
Numer CAS: 56621-89-7