Drukuj
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 1790 PLN
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 72…75 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004711
Numer CAS: 4704-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-186-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II