Drukuj
2-Amino-3-chloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30948-100G OR30948-25G
APOSOR30948-100GEA 479 PLN
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
2-Amino-3-chloropyridine 98%
2-Amino-3-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03541052
Numer CAS: 39620-04-7