Drukuj
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 363 PLN
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04035596
Numer CAS: 78790-79-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III