Drukuj
4-Bromo-3-metoksyfenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 110 PLN
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-metoksyfenol 98%
4-Bromo-3-metoksyfenol
Formuła: C₇H₇BrO₂
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029748
Numer CAS: 102127-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 634-447-3