Drukuj

2,4-Diaminopyrimidine 96%

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 110 PLN
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopyrimidine 96%
2,4-Diaminopyrimidine
Formuła: C₄H₆N₄
Temp. topnienia: 143…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038023
Numer CAS: 156-81-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-862-3

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR