Drukuj
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 160 PLN
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₄BrNO₃
Temp. topnienia: 40…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095027
Numer CAS: 27684-84-0