Drukuj
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 551 PLN
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 165…171 °C
Gęstość: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09260722
Numer CAS: 110013-19-9