Drukuj
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 203 PLN
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…291 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179040
Numer CAS: 114214-69-6