Drukuj
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR309142-1G OR309142-5G
APOSOR309142-1GEA 122 PLN
APOSOR309142-1G APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formuła: C₉H₁₆BrNO₂
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08752478
Numer CAS: 939793-16-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III