Drukuj
3-Metylo-3-oksetanometanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 240 PLN
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Metylo-3-oksetanometanol
3-Metylo-3-oksetanometanol
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010273
Numer CAS: 3143-02-0