Drukuj
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 131 PLN
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formuła: C₅H₉BrO
MW: 165.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02684290
Numer CAS: 78385-26-9