Drukuj
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 319 PLN
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₅NO₄
MW: 201.2197 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861756
Numer CAS: 159749-28-7