Drukuj
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Azetidin-3-one, N-CBZ protected, Benzyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
OR309040-100G OR309040-25G OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA 1310 PLN
APOSOR309040-100G APOSOR309040-25G APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205.2100 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954923
Numer CAS: 105258-93-3