Drukuj
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Benzyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-Hydroxyazetidine
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 298 PLN
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formuła: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09037849
Numer CAS: 128117-22-6