Drukuj
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-Azetidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 443 PLN
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₅NO₄
MW: 201.2200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321011
Numer CAS: 51077-14-6