Drukuj
N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 749 PLN
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina 98%
N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina
Formuła: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002063
Numer CAS: 138-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-343-1
Jednostka: 1369
ADR: 4.2 II
Klasyfikacja Merck : 12,06736