Drukuj
Trimethylsilanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30828-100G OR30828-25G OR30828-5G
APOSOR30828-100GEA 1120 PLN
APOSOR30828-100G APOSOR30828-25G APOSOR30828-5G
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formuła: C₃H₁₀OSi
MW: 90.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0.8144 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02751657
Numer CAS: 1066-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-914-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 II