Drukuj
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-chloro-5-nitronicotinate
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 145 PLN
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate
Formuła: C₇H₅ClN₂O₄
Temp. topnienia: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01928341
Numer CAS: 59237-53-5