Drukuj
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 174 PLN
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₆H₃₀BNO₄
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09997792
Numer CAS: 1048970-17-7