Drukuj
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 145 PLN
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 139…140 °C
Gęstość: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07778393
Numer CAS: 22929-52-8