Drukuj
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 110 PLN
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C
Temp. topnienia: 30…35 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09263387
Numer CAS: 392338-15-7