Drukuj
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 290 PLN
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13194151
Numer CAS: 169750-96-3