Drukuj
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 218 PLN
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 120 °C/10mmHg
Gęstość: 1,0727 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09758972
Numer CAS: 17205-02-6