Drukuj
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 450 PLN
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.26 g/mol
Temp. topnienia: 111…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11099896
Numer CAS: 1212395-34-0