Drukuj
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 662 PLN
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772093
Numer CAS: 1030377-21-9