Drukuj
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 261 PLN
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formuła: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.29 g/mol
Temp. topnienia: 159…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632465
Numer CAS: 129799-08-2