Drukuj
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 429 PLN
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244.0973 g/mol
Temp. topnienia: 180…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059264
Numer CAS: 915411-02-8