Drukuj
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 450 PLN
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formuła: C₉H₁₇NO₃
Temp. Wrzenia: 268…273 °C
Temp. topnienia: 55 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656141
Numer CAS: 142253-56-3