Drukuj
2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR3080-1G OR3080-5G
APOSOR3080-1GEA 108 PLN
APOSOR3080-1G APOSOR3080-5G
2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₄BrNS
Temp. Wrzenia: 257 °C
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004799
Numer CAS: 13037-60-0