Drukuj
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7-Chloroquinolin-4-amine
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 363 PLN
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Formuła: C₉H₇ClN₂
Temp. topnienia: 143…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00828822
Numer CAS: 1198-40-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III