Drukuj
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 493 PLN
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formuła: C₁₀H₇BrClN
Temp. topnienia: 73…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272432
Numer CAS: 1201-07-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III