Drukuj
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR307811-1G OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA 356 PLN
APOSOR307811-1G APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₂ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173399
Numer CAS: 37041-32-0