6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim:
6,7-Dihydro-2-mesityl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
OR307710-1G
OR307710-250MG
APOSOR307710-1GEA
3620
PLN
APOSOR307710-1G
APOSOR307710-250MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Formuła:
C₁₄H₁₈ClN₃O₄ MW: 327.77 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
1334529-08-6 |