Drukuj
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
OR307547-1G OR307547-250MG
APOSOR307547-1GEA 4360 PLN
APOSOR307547-1G APOSOR307547-250MG
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682617
Numer CAS: 148257-06-1