Drukuj
Kwas 3-bromofenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 342 PLN
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
Kwas 3-bromofenylooctowy 98%
Kwas 3-bromofenylooctowy
Formuła: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004330
Numer CAS: 1878-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-522-1