Drukuj
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 218 PLN
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Temp. topnienia: 134…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368067
Numer CAS: 937049-58-6