Drukuj
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 656 PLN
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocykloheksan
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 104…110 °C/40mmHg
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062985
Numer CAS: 20439-47-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,II