Drukuj
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR307148-1G OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-1GEA 1110 PLN
APOSOR307148-1G APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formuła: C₈H₁₃ClO
Temp. Wrzenia: 68…72 °C/12mmHg
Gęstość: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24230960
Numer CAS: 55930-23-9
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,II