Drukuj
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 2210 PLN
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formuła: C₈H₁₇NO₃
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974338
Numer CAS: 119768-44-4