Drukuj
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 110 PLN
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03453252
Numer CAS: 334932-13-7