Drukuj
Boc-D-Pro-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307074-100G OR307074-500G OR307074-25G
APOSOR307074-100GEA 144 PLN
APOSOR307074-100G APOSOR307074-500G APOSOR307074-25G
Boc-D-Pro-OH 97%
Boc-D-Pro-OH
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
Temp. topnienia: 134…137 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063226
Numer CAS: 37784-17-1