Drukuj
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 124 PLN
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formuła: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231.3 g/mol
Temp. topnienia: 123…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053370
Numer CAS: 13726-69-7