Drukuj
(3-Bromobenzyl)methylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Bromophenyl)-N-methylmethanamine, 3-Bromo-N-methylbenzylamine
OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 1100 PLN
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 231…232 °C
Gęstość: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04507522
Numer CAS: 67344-77-8